Documentos Principais
Z564338
Sigma-Aldrich
Rubber filter aid
O.D. × I.D. 76 mm × 32 mm
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 282,00
R$ 282,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 282,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
R$ 282,00
Check Cart for Availability
D.E. × D.I.
76 mm × 32 mm
Descrição geral
Supports and seals a funnel in the neck of a filter flask. Bottom of the aid is flat to ensure a tight seal against the lip of the flask.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)