Documentos Principais
Z214701
ACE 316 SS stirring shaft
for flask size, 250 ‑ 1,000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.631,00
R$ 1.631,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.631,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 1.631,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
Características
for flask size 250 ‑ 1,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8074-02
Comprimento
42 cm , overall
tamanho da extremidade plana
10 cm
Diâmetro do eixo
10 mm
Descrição geral
Ground and polished shaft for use with 10 mm I.D. Trubore® bearing, either glass or PTFE. Supplied with removable button to accept standard PTFE and SS blades. Use without button for agitators listed below. Half the length of the shaft is machined flat to allow seating of set screws on agitators at variable positions on the shaft.
Informações legais
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)