Documentos Principais
Z247588
Coors evaporating dishes
capacity 140 mL
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.062,00
R$ 1.062,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.062,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 1.062,00
Check Cart for Availability
Materiais
circles
porcelain
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66200
Altura
42 mm
capacidade
140 mL
diâmetro da placa
94 mm
topo D.E.
94 mm
Descrição geral
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.