Z247367
Coors™ Buchner funnel
capacity 1,060 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
For Filter Paper Diameter (mm): 142-150
fabricante/nome comercial
Coorstek 60246
Altura
221 mm
capacidade
1,060 mL
diâmetro da placa
151 mm
diâmetro
135 mm, perforated
Descrição geral
Coors™ Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicação
The Coors™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)