Documentos Principais
Z247219
Coors porcelain crucible cover
cap size B, I.D. 39 mm
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.364,00
R$ 1.364,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.364,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 1.364,00
Check Cart for Availability
tamanho da tampa
B
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66123
D.I.
39 mm
Descrição geral
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Características e benefícios
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Outras notas
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)