Documentos Principais
Z243906
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
Sinônimo(s):
TM=["Aldrich"] Cylindrical Tank
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 889,00
6 X 1 EA
R$ 4.350,00
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 889,00
6 X 1 EA
R$ 4.350,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
D.E. × A
6.5 cm × 10.5 cm
Descrição geral
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. do you sell the seperate lids of this tank? We have 2 broken lids, so if possible would like to buy 2 lids for the 2243906-1EA
    1 answer
    1. Yes, replacement lids are available for this product. Please see the link below to the replacement lids for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z407259