Documentos Principais
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
Sinônimo(s):
Synthware T216105
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 507,00
R$ 507,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 507,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
R$ 507,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS60/12
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware T216105
D.E. × A
65 mm × 105 mm
Descrição geral
Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)