Documentos Principais
Z164038
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.682,00
R$ 1.682,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.682,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.682,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Total A
310 mm
cooler de imersão C × diâmetro
250 mm × 80 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For reactions using low-boiling solvents.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)