Documentos Principais
SYNC251200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
Sinônimo(s):
Synthware C251200, Bulb condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 370,00
R$ 370,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 370,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 370,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C251200
tamanho da mangueira
10 mm
camisa C
200 mm
Descrição geral
Synthware Allihn condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (24/40) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)