Documentos Principais
Z219428
Hirsch filter funnel
porosity 25-50 μm (C)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 412,00
R$ 412,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 412,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
R$ 412,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 972703
diâmetro do disco
10 mm
diâmetro do filtro
10 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity (C)
capacidade
7 mL capacity
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with all microscale flasks and vials with ST/NS: 14/10 joint. Plain stem funnel has a 10 mm diameter sintered disc with a capacity above disc of approximately 7 mL.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)