Documentos Principais
Z174815
Sigma-Aldrich
Aldrich® filter flask
capacity 1000 mL, stopcock for 3-way
Sinônimo(s):
filter flask, filter flasks, filtering flasks, flask filter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.577,00
R$ 3.577,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.577,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 3.577,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type stopcock
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1000 mL
conector
stopcock for 3-way
Descrição geral
1,000 mL, with 3-way glass stopcock. Allows waste solvent to be drained from flask via stopcock without disassembly, thus minimizing breakage. Use with NMR tube cleaners, Gooch crucibles, and Buchner funnels. With threaded 24/40 joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)