Documentos Principais
Z508233
Sigma-Aldrich
Quick-release clamps
without extension, for flange 100 mm
Sinônimo(s):
clamps, quick release clamp
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.413,00
R$ 1.413,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.413,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
R$ 1.413,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 651725
Descrição geral
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)