Documentos Principais
Z555800
Ace reaction flask head
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Sinônimo(s):
flask lab, lab flask, reaction flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.138,00
R$ 3.138,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.138,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 3.138,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
three-neck (in-line)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side Joints: ST/NS24/40 (2)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 651216
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)