Documentos Principais
Z214450
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 1000 mL, top joint: ST/NS 45/50, frit diam. 65 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.579,00
R$ 3.579,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.579,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 3.579,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS top45/50
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade do frasco
1000 mL
diâmetro da frita
65 mm
tamanho da espiga de mangueira
8 mm
Descrição geral
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)