Z131385
Nalgene® filtering flask
capacity 1,000 mL, stopper joint: 8
Sinônimo(s):
polypropylene vacuum flask, vacuum flask
Selecione um tamanho
R$ 468,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 468,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom flask
polypropylene
Junta
joint ST/NS neckstopper #8
joint: stopper8
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Nalgene® DS4101-1000
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Nalgene® filtering flasks are an excellent alternative to glass flasks.
- Manufactured from light-weight, autoclavable, polypropylene that is resistant to shattering.
- Molded-in one-piece to withstand 1 atm vacuum.
- Tubulation at a 45° angle helps prevent tipping.
- Barbed adapter accepts 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing. (sold separately)
- Oval marking area facilitates easy labeling of contents.
- Neck sized to fit standard stopper sizes (stopper not included).
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)