Documentos Principais
Z214442
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, frit diam. 40 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.582,00
R$ 2.582,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.582,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 2.582,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS top24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade do frasco
250 mL
diâmetro da frita
40 mm
tamanho da espiga de mangueira
5 mm
Descrição geral
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Hose barb "A" tapers from 10mm to 14mm. Barb "B" is 5mm.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)