Documentos Principais
CLS1760250
Pyrex® tall form gas washing bottle, with ST stopper
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
glass bottle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.099,00
R$ 1.099,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.099,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.099,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Características
cap
embalagem
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1760-250
capacidade
250 mL
diâmetro × A
53 mm × 250 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)