Documentos Principais
CLS4980250
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 889,00
48 EA
R$ 1.724,00
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 889,00
48 EA
R$ 1.724,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
Junta
joint stopper6
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 25 mL
embalagem
pack of 12
case of 48
fabricante/nome comercial
Corning 4980-250
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de volume
50-200 mL
capacidade
250 mL
Descrição geral
  • Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
  • Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Approximate graduations are in durable white enamel. An extra large marking space is also provided. Heavy, durable top tooling.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)