Documentos Principais
Z204188
Supelco
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Sinônimo(s):
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Assay Kit
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 986,00
R$ 986,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 986,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NC.07
R$ 986,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × A × L
17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Nota de rodapé
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)