Documentos Principais
Z202819
Sigma-Aldrich
Glass spatulas
Square-cut and angled-cut ends, diam. × L 8 mm × 200 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 372,00
R$ 372,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 372,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
R$ 372,00
Check Cart for Availability
diâmetro × C
8 mm × 200 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)