Documentos Principais
917761
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
23G, 0.50″, 50/box
Sinônimo(s):
3d bioprinting consumables, Blunt needle
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 339,00
R$ 339,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 339,00
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NA.25
R$ 339,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
descrição
Stainless steel dispensing tips, 23 gauge, 0.50″, orange, 50/box
Aplicação
Stainless steel dispensing tips are 23 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)