Documentos Principais
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
Selecione um tamanho
200 EA
R$ 1.578,00
R$ 1.578,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 EA
R$ 1.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
R$ 1.578,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
amber borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 200 ea
tamanho da tampa
15 - 425
diâmetro × A
17 mm × 61 mm
volume
8 mL
cor
amber
conector
thread for 15-425
Descrição geral
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)