Documentos Principais
Z188743
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
Selecione um tamanho
200 EA
R$ 2.261,00
R$ 2.261,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 EA
R$ 2.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
R$ 2.261,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 200 ea
tamanho da tampa
20 - 400
diâmetro × A
23 mm × 86 mm
volume
24 mL
cor
clear
conector
thread for 20-400
Descrição geral
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)