Documentos Principais
Z106518
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 15 mm, PTFE/silicone
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 1.749,00
R$ 1.749,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 1.749,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 1.749,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Materiais
PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100
Descrição geral
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6