Caps are not included in this product. The recommended caps and septa are listed in the 'Related Products' section of the product page as shown below:
Z162531 Black phenolic open top screw caps, Cut-out top, without septum, thread for 8-425, pkg of 200 ea
Z188808 Black plastic caps, Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Z162566 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
Z162558 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, red PTFE/silicone
Z188697
Wheaton sample vials
clear, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 200 ea
tamanho da tampa
8 - 425
diâmetro × A
12 mm × 36 mm
volume
2 mL
cor
clear
conector
thread for 8-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Hanno i tappi?
1 answer-