Documentos Principais
BR758910
BRAND® urine beaker
polypropylene, capacity 125 mL , screw cap, sterile
Sinônimo(s):
Sample Cups, Urine beaker
Selecione um tamanho
240 EA
R$ 1.974,00
R$ 1.974,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
240 EA
R$ 1.974,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 1.974,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
yellow cap
esterilidade
sterile
Características
graduations
fabricante/nome comercial
BRAND 758910
capacidade
125 mL , screw cap
Descrição geral
  • BRAND® urine beaker is made of polypropylene.
  • Specifically designed for safe and hygenic urine sample collection and handling.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)