Materiais
polypropylene
Características
subdivision 20 mL
embalagem
pkg of 100 ea
A × D.E.
108 mm × 85 mm
capacidade
400 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Translucent PP with three dripless pouring spouts
- Molded graduations
- Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
- Autoclavable
Outras notas
Browse all plastic beakers