Documentos Principais
Z180602
Ace European-style three-neck flask
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.471,00
R$ 1.471,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.471,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.471,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flask
three-neck
Junta
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6961-34
capacidade
125 mL
Descrição geral
Has tapered walls with shallow bottom for more efficient magnetic or mechanical stirring with half-moon shaped paddle stirrer. 7 mm O.D. threaded thermometer port with nylon bushing and FETFE® O-ring.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)