Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
Z545465
Molymod® Individual organic model set
Protein (beta pleated sheet)
Selecione um tamanho
1 SET
R$ 477,00
R$ 477,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 SET
R$ 477,00
About This Item
Código UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
R$ 477,00
Check Cart for Availability
descrição
peptides units: 15
fabricante/nome comercial
Molymod
Descrição geral
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
Informações legais
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)