Documentos Principais
Z607266
Bohlender round-bottom flasks
capacity 500 mL,
no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.498,00
R$ 7.498,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.498,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 7.498,00
Check Cart for Availability
Materiais
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
Junta
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Bohlender A 156-36
disponibilidade
not available in USA
Parâmetros
≤250 °C temperature
capacidade
500 mL
Descrição geral
Flasks made from non-porous Fluorpolymer PFA. Resistant to all types of chemicals. Conditionally vacuum suitable to 30 mbar if temperature is below 50 °C. Center neck with NS joint, side neck with GL screw thread or NS joint.
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)