Documentos Principais
BR152815
BRAND® tubing connector, T-shape
polypropylene, for tubing i.d., 10 ‑ 11 mm
Sinônimo(s):
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Código UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
for tubing i.d. 10 ‑ 11 mm
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 152815
Comprimento
69 mm
Descrição geral
The BRAND® T-shaped tubing connector is constructed from translucent polypropylene (PP), allowing for easy visibility of fluid flow. This connector is designed to create a branching point in tubing systems, enabling the connection of multiple tubes at different angles. Its durable construction ensures a secure and reliable fit, minimizing the risk of leaks or disconnections during operation.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)