Documentos Principais
Z740682
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 500 mL
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.659,00
R$ 1.659,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.659,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.659,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Junta
joint stopper7
embalagem
pkg of 12 ea
capacidade
500 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)