Documentos Principais
CLS5340500
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
10 mm O.D. hose-connection, capacity 500 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 2.614,00
18 EA
R$ 3.452,00
R$ 2.614,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 2.614,00
18 EA
R$ 3.452,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.614,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper7
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
embalagem
case of 18
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5340-500
faixa de medição de volume
150-500 mL
capacidade
500 mL
Descrição geral
These flasks have sidearm tabulations and are blown in special molds designed to give maximum mechanical strength. For convenience, the flasks are graduated to show approximate capacity. The neck finish affords an excellent fit for rubber stoppers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)