Documentos Principais
Z174564
Sigma-Aldrich
Distillation flask for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
capacity 10 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 499,00
R$ 499,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 499,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 499,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
10 mL
Descrição geral
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)