Documentos Principais
Z174440
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation apparatus
Standard head
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.251,00
R$ 6.251,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.251,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 6.251,00
Check Cart for Availability
Descrição geral
Threaded 24/40 joints. 100 mL two-neck flask and 50 mL recovery flask.
Replacement parts:
Z174459 - Standard head
Z247839 - Jacketed head
Z174491 - Receiver flask, 50 mL
Z174483 - Two-neck flask, 100 mL
Z405531 - Two-neck flask, 250 mL
Z174475 - Gas-inlet adapter
Z174467 - Gas-inlet tube
Please note: Purchase thermometer separately (Z252980)
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)