Documentos Principais
CLS4720500
Pyrex® Church distilling flask
capacity 500 mL, flask O.D. × H 102 mm × 135 mm
Sinônimo(s):
Corning® 4720, distillation flask, glass flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 561,00
R$ 561,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 561,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 561,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4720-500
capacidade
500 mL
frasco D.E. × A
102 mm × 135 mm
braço lateral D.E. × C
13 mm × 220 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For the distillation of bituminous materials suitable for road treatment.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)