Documentos Principais
Z515515
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20, non-coated, heavy wall
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 169,00
R$ 169,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 169,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 169,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
capacidade
10 mL
Descrição geral
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Duran® baffled flask borosilicate glass flask, working volume 250 mL, non-sterile
Z680966
Duran® baffled flask