Documentos Principais
Z170658
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass mercury trap
pkg of 1 ea
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.157,00
R$ 1.157,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.157,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112406
NACRES:
NB.79
R$ 1.157,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
Categorias relacionadas
Descrição geral
Designed to prevent mercury from being drawn into vacuum pump.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)