Documentos Principais
Z152439
Sigma-Aldrich
Aldrich® mercury bubbler
joint: ST/NS 24/40, capacity 40 mL
Sinônimo(s):
bubblers, scientific bubblers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.947,00
R$ 5.947,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.947,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 5.947,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidade
40 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Permits increased pressure within reaction vessels. Internal reservoir prevents mercury from being drawn into reaction flask or pushed out of bubbler. Do not overfill with mercury. Allows solvents to boil at higher temperatures.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)