Documentos Principais
Z422282
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with glass stopcock
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.581,00
R$ 4.581,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.581,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
VB.02
R$ 4.581,00
Check Cart for Availability
Junta
male joint SJ35/20
faixa de medição de volume
500 mL (dry ice reservoir)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)