Documentos Principais
Z162078
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support/rest
polystyrene, pkg of 1 ea
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 469,00
R$ 469,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 469,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
R$ 469,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
Características
16 small or 7 large pipettes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18940-0000
C × L × A
280 mm × 215 mm × 38 mm
Descrição geral
Includes an off-center support for short pipettes, syringes, etc.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)