Documentos Principais
Z156531
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 65/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 745,00
R$ 745,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 745,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 745,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
Junta
joint: SJ65/40
Descrição geral
For use with Z13,730-8 and Z13,731-6
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)