Documentos Principais
Z154865
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 60 mL, dish diam. 70 mm
Sinônimo(s):
Aluminum Weighing Dishes, Disposable Dishes
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 410,00
1000 EA
R$ 1.929,00
R$ 410,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 410,00
1000 EA
R$ 1.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
R$ 410,00
Check Cart for Availability
Materiais
aluminum
circles
embalagem
pack of 100 ea
case of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
60 mL
diâmetro da placa
70 mm
Descrição geral
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)