Documentos Principais
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS14522
P × A
101 mm × 12 mm , large
Descrição geral
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)