Documentos Principais
Z154849
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, dish diam. 43 mm, capacity 20 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Materiais
aluminum
circles
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
20 mL
diâmetro da placa
43 mm
Descrição geral
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)