Documentos Principais
Z680362
Eco-friendly glassine weighing boat
diam. 3.5 in., biodegradable
Selecione um tamanho
150 EA
R$ 219,00
24 X 150 EA
R$ 4.557,00
R$ 219,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
150 EA
R$ 219,00
24 X 150 EA
R$ 4.557,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
R$ 219,00
Check Cart for Availability
Materiais
circles
glassine paper
embalagem
pack of 150 ea (Internal packs of 150)
case of 3600 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech BOAT-2000
Diâmetro
3.5 in.
diâmetro da placa
89 mm
Descrição geral
Biodegradable- Guilt-free glassine paper will completely breakdown when discarded.
No Static Build Up- Glassine paper is free of static electricity that plagues disposable plastic weighing dishes (polystyrene and polyethylene).
Contaminant Free- Pure glassine is an ultra-clean "Green" paper product.
Easy Use- Robust and durable yet easy to fold for pouring.
Color Contrast- Chocolate-colored glassine reveals every particle of material.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)