Documentos Principais
Z154563
Sigma-Aldrich
Positioning collar
PTFE/Glass composite, fits shaft o.d., 10 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 251,00
R$ 251,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 251,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
R$ 251,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE gasket
Características
fits shaft o.d. 10 mm
fabricante/nome comercial
Ace Glass 812710
Descrição geral
Designed for use with stirring shafts to position shaft in bearing and prevent it from dropping into flask. Gasket prevents scratching bearing and acts as a dust cover.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)