Z517348
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
fritted
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
Aldrich
capacidade
1 L
diâmetro × A
95 mm × 340 mm
diâmetro do disco
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
diâmetro da frita
90 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)