The maximum pressure recommended is 20 psi. However, over time or with frequent use, this may be impacted by the condition of the funnel.
Z422924
Aldrich® pressure filter/drying funnel assemblies with removable fritted disc
funnel capacity 1,000 mL
Selecione um tamanho
R$ 5.518,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.518,00
Produtos recomendados
Materiais
PTFE (bootom support)
fabricante/nome comercial
Aldrich
capacidade do funil
1,000 mL
capacidade
1000 mL capacity
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Hi What is the maximal pressure rating of the glassware?
1 answer-