Documentos Principais
Z154490
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 1200 mm, with button
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.182,00
R$ 2.182,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.182,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
R$ 2.182,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Materiais
glass
Características
for flask size 50 ‑ 72 L
fabricante/nome comercial
Ace Glass D107750
diâmetro × C
19 mm × 1200 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)